Tisk…
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24944.03 B24944.06
B24944.03EA 841 CZK
B24944.03 B24944.06
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-25-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 107937 MDL No.: MFCD00082538
Vzorec: C₆H₇NO
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082538
CAS číslo: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3