Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
B24474.06 B24474.14 B24474.22
B24474.06EA 1370 CZK
B24474.06 B24474.14 B24474.22
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 3140-73-6 Molecular Formula: C5H6ClN3O2 Formula Weight: 175.58 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 99-100°/1mm MDL No.: MFCD00075607
Vzorec: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,57 g/mol
Bod varu: 99…100 °C (1 mmHg)
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075607
CAS číslo: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0