2-Piperidinoethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
B23816.22
B23816.36
B23816.22EA
1560
CZK
B23816.22
B23816.36
2-Piperidinoethanol ≥99%
2-Piperidinoethanol
Purity: 99%
CAS No.: 3040-44-6
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4804
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 16°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 103390
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006512
Vzorec:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Bod varu: 199…202 °C Bod tání: 16 °C Hustota: 0,977 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006512 CAS číslo: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 UN: 2735 ADR: 8,III |