Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester
B21002.09
B21002.18
B21002.09EA
676
CZK
B21002.09
B21002.18
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 26759-46-6
Molecular Formula: C10H13NO4
Formula Weight: 211.22
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2724754
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₄ MW: 211,22 g/mol Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014904 CAS číslo: 26759-46-6 EINECS: 247-967-7 |