Tisk…
4-tert-Amylphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 1100 CZK
B20939.18 B20939.30
4-tert-Amylphenol ≥99%
4-tert-Amylphenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 254…256 °C
Bod tání: 88…89 °C
Hustota: 0,962
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002369
CAS číslo: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7142