Tisk…
Triisopropanolamin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 776 CZK
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
Triisopropanolamin 95%
Triisopropanolamin
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Vzorec: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Bod varu: 189…191 °C (23 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004533
CAS číslo: 122-20-3
EINECS: 204-528-4