Dapson 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4'-Diaminodifenylsulfon
A18976.22
A18976.36
A18976.22EA
1540
CZK
A18976.22
A18976.36
Dapson 98%
Dapson
Purity: 98%
CAS No.: 80-08-0
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 788055
Merck Reference: 14,2822
MDL No.: MFCD00007887
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Bod tání: 175…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007887 CAS číslo: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 Merck Index: 14,2822 |