Tisk…
Tosyl-isokyanát ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
A17492.22 A17492.36
A17492.22EA 1470 CZK
A17492.22 A17492.36
Tosyl-isokyanát ≥95%
Tosyl-isokyanát
Purity: 95% CAS No.: 4083-64-1 Molecular Formula: C8H7NO3S Formula Weight: 197.21 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Irritating Melting Point: 5° Boiling Point: 144°/10mm Beilstein Reference: 391287 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002030
Vzorec: C₈H₇NO₃S
Bod varu: 144 °C (10 mmHg)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,295
Bod vzplanutí: 145 °C (293 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002030
CAS číslo: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III