Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4'-Sulphonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy diphenyl sulphone, 4-Hydroxyphenyl sulphone, 4,4'-sulphonyldiphenol
A17342.0B
A17342.30
A17342.0BEA
4530
CZK
A17342.0B
A17342.30
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone
Purity: 99%
CAS No.: 80-09-1
Molecular Formula: C12H10O4S
Formula Weight: 250.28
Melting Point: 245-250°
Beilstein Reference: 2052954
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₄S MW: 250,28 g/mol Bod tání: 245…250 °C Hustota: 1,366 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002350 CAS číslo: 80-09-1 EINECS: 201-250-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)