Tisk…
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 1740 CZK
A16853.09 A16853.18 A16853.30
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid ≥98%
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: ∼ 178 °C (rozkl.)
Hustota: 1,21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071599
CAS číslo: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9,III