Tisk…
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
A15322.06 A15322.14
A15322.06EA 1860 CZK
A15322.06 A15322.14
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 35450-36-3 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 2641378 MDL No.: MFCD00051594
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07
Bod varu: 271 °C
Hustota: 1.52
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051594
CAS číslo: 35450-36-3