Tisk…
Ammonium hexachlorostannate(IV) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15152.18 A15152.30
A15152.18EA 1940 CZK
A15152.18 A15152.30
Ammonium hexachlorostannate(IV) ≥98%
Ammonium hexachlorostannate(IV)
Purity: 98% CAS No.: 16960-53-5 Molecular Formula: (NH4)2SnCl6 Formula Weight: 367.48 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00036340
Vzorec: H₈Cl₆N₂Sn
Bod tání: Dec.
Hustota: 2,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036340
CAS číslo: 16960-53-5
EINECS: 241-033-2