2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
1320
CZK
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂ Bod tání: 57…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052687 CAS číslo: 365-34-4 |