Sulfolan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.4825
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Vzorec:
C₄H₈O₂S Bod varu: 285 °C Bod tání: 25…28 °C Hustota: 1,261 Bod vzplanutí: 166 °C (330 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005484 CAS číslo: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Merck Index: 14,8955 |