Tisk…
Methylakrylát ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
A13128.AE A13128.AP
A13128.AEEA 776 CZK
A13128.AE A13128.AP
Methylakrylát ≥99% stabilizovaný
Methylakrylát
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 96-33-3 Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3 Formula Weight: 86.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Stench Melting Point: -75° Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 605396 Merck Reference: 14,6011 UN No.: 1919 MDL No.: MFCD00008627
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 79…81 °C
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,956
Bod vzplanutí: –3 °C (26 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008627
CAS číslo: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6011