Tisk…
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A11625.06 A11625.14 A11625.22
A11625.06EA 2000 CZK
A11625.06 A11625.14 A11625.22
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 51523-79-6 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 5411448
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,58 g/mol
Bod tání: ∼ 255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013383
CAS číslo: 51523-79-6