Oxamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
A11570.0EEA
13870
CZK
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
Oxamide ≥98%
Oxamide
Purity: 98+%
CAS No.: 471-46-5
Molecular Formula: C2H4N2O2
Formula Weight: 88.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 1743262
Merck Reference: 14,6918
MDL No.: MFCD00008007
Vzorec:
C₂H₄N₂O₂ MW: 88,07 g/mol Bod tání: ∼ 350 °C (rozkl.) Hustota: 1,667 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008007 CAS číslo: 471-46-5 EINECS: 207-442-5 Merck Index: 14,6918 |