Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
A11486.09
A11486.18
A11486.09EA
1170
CZK
A11486.09
A11486.18
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2150-37-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 Bod varu: 298 °C Bod tání: 40…43 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008432 CAS číslo: 2150-37-0 EINECS: 218-423-6 |