1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11439.14
A11439.22
A11439.36
A11439.14EA
1180
CZK
A11439.14
A11439.22
A11439.36
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 270573-71-2
Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O
Formula Weight: 332.23 (314.21anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149531 CAS číslo: 270573-71-2 EINECS: 205-741-5 Merck Index: 14,9465 |