4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09
A11427.18
A11427.09EA
1620
CZK
A11427.09
A11427.18
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
4-Bromophenyl methyl sulphone
Purity: 98+%
CAS No.: 3466-32-8
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Melting Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045675
Vzorec:
C₇H₇BrO₂S Bod tání: 101…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025065 CAS číslo: 3466-32-8 EINECS: 222-421-0 |