Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10549.06
A10549.14
A10549.06EA
1620
CZK
A10549.06
A10549.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 35387-93-0
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2692711
Vzorec:
C₉H₉IO₃ Bod tání: 93…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052925 CAS číslo: 35387-93-0 |