Tisk…

2-Ethylhexyl-akrylát 99+% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 3010 CZK
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
2-Ethylhexyl-akrylát 99+% stabilizovaný
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod varu: 215…219 °C (760 mmHg)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009495
CAS číslo: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
UN: 3334
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR