Tisk…
Diisopropanolamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Iminodi(propan-2-ol)
407805000 407800025
ACRO407805000EA 1030 CZK
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamin 99%
Diisopropanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 249…250 °C (760 mmHg)
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,0038 g/cm³
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004531
CAS číslo: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %