Tisk…
Nitrosium hexafluorophosphate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nitrosonium hexafluorophosphate, Nitrosyl hexafluorophosphate
383730050 383730250
ACRO383730050EA 3900 CZK
ACRO383730050 ACRO383730250
Nitrosium hexafluorophosphate 95%
Nitrosium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆NOP
MW: 174,97 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040324
CAS číslo: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Assay ≥94 %