Tisk…
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
371170010 371170050
ACRO371170010EA 3340 CZK
ACRO371170010 ACRO371170050
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilizovaný
2-Ethylhexyl methacrylate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Bod varu: 120 °C (18 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,884 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009494
CAS číslo: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ