Tisk…
Benzophenone imine 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzophenoneimine
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 2980 CZK
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzophenone imine 97% stabilizovaný
Benzophenone imine
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Bod varu: 216 °C (75 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001760
CAS číslo: 1013-88-3
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone