Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
367070050
367070250
367071000
ACRO367070050EA
1940
CZK
ACRO367070050
ACRO367070250
ACRO367071000
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Vzorec:
C₁₄H₁₄O₅S₂ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008548 CAS číslo: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥94 % |