Tisk…
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 1940 CZK
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Bod varu: 235 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,068 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036507
CAS číslo: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %