Tisk…
Benzophenone oxime 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
342330050 342330250
342330050.EA 1070 CZK
342330050. 342330250.
Benzophenone oxime 98%
Benzophenone oxime
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00051461
CAS číslo: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %