Tisk…
Chlorodimethylvinylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
336730050 336730250
ACRO336730050EA 1080 CZK
ACRO336730050 ACRO336730250
Chlorodimethylvinylsilane 97%
Chlorodimethylvinylsilane
Vzorec: C₄H₉ClSi
Bod vzplanutí: –4 °C
MDL Number: MFCD00018090
CAS číslo: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
UN: 2985
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %