Tisk…
2-Hydroxyethyl-akrylát 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 7730 CZK
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Hydroxyethyl-akrylát 97% stabilizovaný
2-Hydroxyethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 210…215 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1,106 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002865
CAS číslo: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ