Tisk…

Ethyl thiooxamate 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate

319600010 319600050
ACRO319600010EA 1160 CZK
ACRO319600010 ACRO319600050
Ethyl thiooxamate 95%
Ethyl thiooxamate
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Bod tání: 60…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00074903
CAS číslo: 16982-21-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR