Tisk…
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Triazin-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-ylamine
295240010 295240050
ACRO295240010EA 1920 CZK
ACRO295240010 ACRO295240050
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃H₄N₄
Bod tání: 219…224 °C
MDL Number: MFCD00023179
CAS číslo: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %