Tisk…
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
294682500 294680010
ACRO294682500EA 2100 CZK
ACRO294682500 ACRO294680010
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082769
CAS číslo: 35132-20-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.5 %
Specific optical rotation +102° to +106° (25 °C, 589 nm) (c=1.1, MeOH)