Tisk…
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
292935000 292930025
ACRO292935000EA 5700 CZK
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.21
Bod tání: 70…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801124
CAS číslo: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %