Tisk…
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 4200 CZK
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287.17
Bod varu: 397 °C
Bod tání: 146…151 °C
Bod vzplanutí: 233 °C
MDL Number: MFCD00000619
CAS číslo: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %