Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 4050 CZK
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O₂
Bod varu: 99…100 °C (1 mmHg)
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075607
CAS číslo: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %