Tisk…
Triisopropanolamin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 1250 CZK
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
Triisopropanolamin 98%
Triisopropanolamin
Vzorec: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Bod varu: 190 °C (23 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004533
CAS číslo: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %