Tisk…
Ammonium trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218860250 218861000
ACRO218860250EA 1820 CZK
ACRO218860250 ACRO218861000
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Vzorec: C₂H₄F₃NO₂
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012615
CAS číslo: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %