Tisk…
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 956 CZK
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99%, pure
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec: C₆H₇NaO₇
MW: 214,11 g/mol
Bod tání: 209…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013067
CAS číslo: 18996-35-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %