Tisk…
Benzyl cinnamate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 1470 CZK
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Benzyl cinnamate 99%
Benzyl cinnamate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238.29
Bod varu: 195…200 °C (5 mmHg)
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
MDL Number: MFCD00004789
CAS číslo: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %