Tisk…

Ethylammonium chloride 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

214255000 214250025
ACRO214255000EA 2100 CZK
ACRO214255000 ACRO214250025
Ethylammonium chloride 99%
Ethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₈ClN
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012885
CAS číslo: 557-66-4
EINECS: 209-182-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR