Tisk…
2,6-Toluenediisocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208040010 208040050
ACRO208040010EA 1950 CZK
ACRO208040010 ACRO208040050
2,6-Toluenediisocyanate 97%
2,6-Toluenediisocyanate
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Bod tání: 13 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002010
CAS číslo: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %