Tisk…
2,4-Toluenediisocyanate 75%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 4340 CZK
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
2,4-Toluenediisocyanate 75%, technická kvalita
2,4-Toluenediisocyanate
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod varu: 115…120 °C (10 mmHg)
Bod tání: 12,5…13.5 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002011
CAS číslo: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate