Vanadyl(IV) acetylacetonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV), Vanadium(IV) bis(acetylacetonato)oxide, Vanadyl acetylacetonate, Di(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(IV)oxid, Vanadium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
199590500
199592500
199590010
ACRO199590500EA
1790
CZK
ACRO199590500
ACRO199592500
ACRO199590010
Vanadyl(IV) acetylacetonate 99%
Vanadyl(IV) acetylacetonate
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₅V MW: 265.16 Bod tání: 256…259 °C Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000032 CAS číslo: 3153-26-2 EINECS: 221-590-8 UN: 3285 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green to blue-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |