Tisk…
Potassium osmate(VI) dihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Dipotassium osmate dihydrate
197660025 197665000
ACRO197660025EA 12730 CZK
ACRO197660025 ACRO197665000
Potassium osmate(VI) dihydrate
Potassium osmate(VI) dihydrate
Vzorec: K₂O₄Os·2H₂O
MW: 368.45
MDL Number: MFCD00149919
CAS číslo: 10022-66-9
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)