Tisk…
Tosyl-isokyanát 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 1850 CZK
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Tosyl-isokyanát 96%
Tosyl-isokyanát
Vzorec: C₈H₇NO₃S
Bod varu: 144 °C (10 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002030
CAS číslo: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %