Tisk…
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 7470 CZK
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄NO
Bod tání: 250 °C (subl.)
Hustota: 2,185 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011433
CAS číslo: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %