Tisk…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
168070050 168070010 168070250 168071000
ACRO168070050EA 5810 CZK
ACRO168070050 ACRO168070010 ACRO168070250 ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₈H₁₂N₆
Bod tání: 248…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006045
CAS číslo: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %