Tisk…
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
167370050 167370100
ACRO167370050EA 1700 CZK
ACRO167370050 ACRO167370100
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
MDL Number: MFCD00012934
CAS číslo: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %